Mercure (II) acétate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Diacétate de mercure
A12478.14EA 34.7 EUR InStock
A12478.14 A12478.36 A12478.22
Mercure (II) acétate ≥98%
Mercure (II) acétate
Formule: (H₃CCOO)₂Hg
MW: 318,68 g/mol
Point de fusion: 179…182 °C
Densité: 3,28
Numéro MDL: MFCD00012165
Numéro CAS: 1600-27-7
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05898
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité