Mercure (II) acétate ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04410.0050 1.04410.0250 1.04410.5000
1.04410.0050EA 98.2 EUR InStock
1.04410.0050 1.04410.0250 1.04410.5000
Mercure (II) acétate ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Mercure (II) acétate
Formule: (H₃CCOO)₂Hg
Point de fusion: 178…180 °C
Densité: 3.27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012165
Numéro CAS: 1600-27-7
EINECS: 216-491-1
ONU: 1629
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05898
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 400 g/l (20 °C)
Melting Point 178 - 180 °C (decomposition)
Molar Mass 318.68 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 3.27 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité