Zinc acétate, anhydre ≥99.98% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
35792.09EA 80.8 EUR InStock
35792.09 ABCRAB206958.0010 35792.18
Zinc acétate, anhydre ≥99.98% (base métaux)
Zinc acétate
Formule: C₄H₆O₄Zn
MW: 183,48 g/mol
Point d'ébullition: 908 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 200 °C (déc.)
Densité: 1,84
Numéro MDL: MFCD00012454
Numéro CAS: 557-34-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,10128
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité