Zinc stéarate (12,5 - 14% ZnO)
Fournisseur: Thermo Scientific
33238.A1 33238.A7 33238.30 33238.18
33238.A1EA 60.4 EUR InStock
33238.A1 33238.A7 33238.30 33238.18
Zinc stéarate (12,5 - 14% ZnO)
Zinc stéarate
CAS No.: 557-05-1 Molecular Formula: Zn[CH3(CH2)16CO2]2 Formula Weight: 632.48 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 130° MDL No.: MFCD00013031
Formule: C₃₆H₇₀O₄Zn
Point de fusion: 130 °C
Densité: 1.095 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 276 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013031
Numéro CAS: 557-05-1
EINECS: 209-151-9
Merck Index: 14,10158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=435308cdcb35862fe6cc06384da2ef10d84c5700&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité