Acide 4-aminobutyrique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: GABA, γ-Aminobutyric acid
A11016.0E A11016.22 A11016.36
A11016.0EEA 701 EUR InStock
A11016.0E A11016.22 A11016.36
Acide 4-aminobutyrique 97%
4-Aminobutyric acid
Purity: 97% CAS No.: 56-12-2 Molecular Formula: C4H9NO2 Formula Weight: 103.12 Odour: Odourless Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 906818 Merck Reference: 14,430 MDL No.: MFCD00008226
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Point d'ébullition: 248 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 195 °C (dec.)
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008226
Numéro CAS: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 14,430
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité