Acide 5-aminovalérique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
153910050 153910250
ACRO153910050EA 50.3 EUR InStock
ACRO153910050 ACRO153910250
Acide 5-aminovalérique 97%
5-Aminovaleric acid
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 248 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…161 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008232
Numéro CAS: 660-88-8
EINECS: 211-544-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow solution
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité