Acide 6-aminocaproïque 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
103301000 103305000 103300025 103300100
ACRO103301000EA 79.9 EUR InStock
ACRO103301000 ACRO103305000 ACRO103300025 ACRO103300100
Acide 6-aminocaproïque 99+%
Acide 6-aminocaproïque
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 257 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 204…209 °C (dec.)
Point d'éclair: 207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008238
Numéro CAS: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 209 °C (Dec)
Solubility (13g/100ml H2O) Clear colorless solution
Titration with HClO4 ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité