Acide 6-aminocaproïque
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Acide 6-aminohexanoïqueH-Eahx-OH
PROOMM0896.00EA 366 EUR InStock
PROOMM0896.00
Acide 6-aminocaproïque
Acide 6-aminocaproïque
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Point d'ébullition: 257 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 127 °C
Point d'éclair: 207 °C
Numéro MDL: MFCD00008238
Numéro CAS: 60-32-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité