L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Glycine 99+% analysis_for
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
220910010 220911000 220912500 220910050 220910250
ACRO220910010EA 109 EUR InStock
ACRO220910010 ACRO220911000 ACRO220912500 ACRO220910050 ACRO220910250
Glycine 99+% analysis_for
Glycine
Formule: NH₂CH₂COOH
MW: 75.07 g/mol
Point d'ébullition: 181
Point de fusion: 240 °C
Densité: 1.595 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008131
Numéro CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 2 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥99.0 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤40 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Hydrolyzable substance Clear solution
Residual solvents Meets the requirements
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité