L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Glycine ≥98.5% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
43497.22 43497.A5 43497.36
43497.22EA 36 EUR InStock
43497.22 43497.A5 43497.36
Glycine ≥98.5% ACS
Glycine
Purity: 98.5+% CAS No.: 56-40-6 Molecular Formula: NH2CH2CO2H Formula Weight: 75.07 Physical Form: Crystalline Density: 1.595 Appearance: White to off-white Odour: Odourless pH: 5,97 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 635782 Merck Reference: 14,4491 MDL No.: MFCD00008131
Formule: NH₂CH₂COOH
MW: 75.07 g/mol
Point d'ébullition: 181
Point de fusion: ∼ 245 °C (ontbinding)
Densité: 1.595
Température de stockage: Kamertemperatuur
Numéro MDL: MFCD00008131
Numéro CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 14,4491
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité