Glycine ≥99.0%, grade dédié à la protéomique
Fournisseur: VWR Chemicals
M103-1KGEA 104 EUR InStock
M103-1KG M103-5KG
Glycine ≥99.0%, grade dédié à la protéomique
Glycine
Formule: NH₂CH₂COOH
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 83 °C
Densité: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008131
Numéro CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@280 nm (1 M, Water) 0.10
Chloride 0.01%
DNase NONE
Heavy Metals (as Pb) <0.002%
Loss on Drying 0.2%
pH (5 %, Water) @25 °C 5.9 – 6.4
Protease NONE
Purity 99.0%
RNase NONE
Solubility (10%, water) PASS
Sulphate 0.05%
Thin Layer Chromatography (TLC) ONE SPOT
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité