Glycine, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: H-Gly-OHAcide aminoacétique
1.04169.1000EA 135 EUR InStock
1.04169.1000
Glycine, Sigma-Aldrich®
Glycine
Formule: NH₂CH₂COOH
MW: 75,07 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 83 °C
Densité: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008131
Numéro CAS: 56-40-6
Merck Index: 13,04504
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/10/2301910.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité