D-Méthionine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: D(+)-MéthionineH-D-Met-OH(R)-(+)-Méthionine
ACRO227210050EA 46.8 EUR InStock
ACRO227210050 ACRO227210250 ACRO227211000
D-Méthionine 99+%
D-Méthionine
Formule: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21 g/mol
Point de fusion: 273…275 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 348-67-4
Merck Index: 13,06004
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥98 % (c=3, H2O, 430 nm) 1 cm cell
Specific optical rotation -23° to -25° (20°C, 589 nm) (c=8, 6 N HCl) (on dried substance)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids (TLC) not detectable
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité