D-Méthionine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: D(+)-MéthionineH-D-Met-OH(R)-(+)-Méthionine
MOLE30263029-25GEA 0 EUR InStock
MOLE30263029-25G
D-Méthionine
D-Méthionine
Formule: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21 g/mol
Point d'ébullition: 278 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136 °C
Numéro CAS: 348-67-4
Merck Index: 13,06004
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité