L-Méthionine, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: (S)-(-)-MéthionineH-Met-OHL(-)-Méthionine
4500-100EA 130 EUR InStock
4500-100
L-Méthionine, Millipore®
L-Méthionine
Formule: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21 g/mol
Point d'ébullition: 278 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136 °C
Densité: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00063097
Numéro CAS: 63-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité