L-Méthionine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: (S)-(-)-MéthionineH-Met-OHL(-)-Méthionine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.16010.0100EA 97.1 EUR InStock
8.16010.0100 8.16010.9999 8.16010.0025
L-Méthionine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
L-Méthionine
Formule: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21 g/mol
Point d'ébullition: 278 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136 °C
Densité: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00063097
Numéro CAS: 63-68-3
Merck Index: 13,06004
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 48 g/l (20 °C)
Melting Point 280 - 285 °C
Molar Mass 149.2 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité