Acide glycolique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO154510025EA 1080 EUR InStock
ACRO154510025 ACRO154511000 ACRO154510250 ACRO154515000
Acide glycolique 99%
Acide glycolique
Formule: C₂H₄O₃
MW: 76,05 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 72…80 °C
Point d'éclair: >300 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00004312
Numéro CAS: 79-14-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04511
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 80 °C
Water ≤1 %
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité