Acide 3-mercaptopropionique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13261.36 A13261.22
A13261.36EA 99.4 EUR InStock
A13261.36 A13261.22
Acide 3-mercaptopropionique ≥99%
Acide 3-mercaptopropionique
Purity: 99% CAS No.: 107-96-0 Molecular Formula: C3H6O2S Formula Weight: 106.14 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4920 Melting Point: 17-19° Boiling Point: 110-111°/15mm Beilstein Reference: 773807 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004897
Formule: C₃H₆O₂S
Point d'ébullition: 110…111 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 17…19 °C
Densité: 1.220
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004897
Numéro CAS: 107-96-0
EINECS: 203-537-0
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité