Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique) ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B20391.0E B20391.22 B20391.36 B20391.C6
B20391.0EEA 271 EUR InStock
B20391.0E B20391.22 B20391.36 B20391.C6
Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique) ≥97%
Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique)
Purity: 97+% CAS No.: 68-11-1 Molecular Formula: C2H4O2S Formula Weight: 92.11 Flash Point: 119°(246°F) Physical Form: Clear liquid Density: 1.295 Refractive Index: 1.5045 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless Odour: Stench Melting Point: -12° Boiling Point: 220° Beilstein Reference: 506166 Merck Reference: 14,9336 UN No.: 1940 MDL No.: MFCD00004876
Reagent that protects tryptophan in amino acid analysis
Formule: HSCH₂COOH
Point d'ébullition: 220 °C
Point de fusion: –12 °C
Densité: 1.295
Point d'éclair: 119 °C (246 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004876
Numéro CAS: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
ONU: 1940
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9336
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45179825145ec44f2e058197a0ee54845ae7c750&vid=51e43f5b69b880b196570b3065f9b4d8db7336d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité