Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acide mercaptoacétique
20495.265EA 185 EUR InStock
20495.265
Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique)
Attention: ATTENTION: La teneur indiquée se rapporte au produit qui sort de fabrication. Une diminution progressive, spécifique de la substance, est probable.
Formule: HSCH₂COOH
MW: 92,12 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16,5 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 130 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00004876
Numéro CAS: 68-11-1
ONU: 1940
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09472
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/10/2299010.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (au conditionnement) Min. 98 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm
The statement of the assay applies to the test date. Agradual substance-specific content reduction, especially at higher temperatures, must be excepted.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité