Acide sébacique
Fournisseur: Molekula
MOLEM86335635EA 0 EUR InStock
MOLEM86335635
Acide sébacique
Acide sébacique
Formule: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Point d'ébullition: 374 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 127…131 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 221 °C
Numéro MDL: MFCD00004440
Numéro CAS: 111-20-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité