Acide dodécanedioïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dodecanedioic acid, 1,10-Decanedicarboxylic acid
111880050 111885000 111881000
ACRO111880050EA 21.7 EUR InStock
ACRO111880050 ACRO111885000 ACRO111881000
Acide dodécanedioïque 99%
Acide dodécanedioïque
Formule: C₁₂H₂₂O₄
MW: 230,3 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 125…130 °C
Densité: 1,175 g/cm³ (21 °C)
Point d'éclair: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002735
Numéro CAS: 693-23-2
EINECS: 211-746-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
Viscosity 30.5 to 36.5
pH 3.0 to 3.8 (1 % solution)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité