Acide dodécanedioïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10387.30EA 45 EUR InStock
A10387.30 A10387.0B
Acide dodécanedioïque ≥99%
Acide dodécanedioïque
Formule: C₁₂H₂₂O₄
MW: 230,3 g/mol
Point d'ébullition: 244…245 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 127…131 °C
Densité: 1,150
Point d'éclair: 227 °C (440 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002735
Numéro CAS: 693-23-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité