Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide dodécanedioïque

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC12095020EA 72.6 EUR InStock
EHERC12095020
Acide dodécanedioïque
Acide dodécanedioïque


Formule: C₁₂H₂₂O₄
MW: 230,3 g/mol
Point d'ébullition: 294 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…126 °C
Densité: 1,175 g/cm³ (21 °C)
Point d'éclair: 220 °C
Numéro MDL: MFCD00002735
Numéro CAS: 693-23-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité