Acide pentadécanedioïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,13-Tridecanedicarboxylic acid, Pentadecanedioic acid
P0909-1G P0909-10G
TCIAP0909-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAP0909-1G TCIAP0909-10G
Acide pentadécanedioïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide pentadécanedioïque
Formule: C₁₅H₂₈O₄
MW: 272,38 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Numéro MDL: MFCD00039534
Numéro CAS: 1460-18-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0057a72e3b542051a4ffdfedeca60b2c304c7fdb&vid=0057a72e3b542051a4ffdfedeca60b2c304c7fdb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 116.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité