Acide hexadécanedioïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41740.0001EA 62.5 EUR InStock
8.41740.0001
Acide hexadécanedioïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide hexadécanedioïque
Formule: C₁₆H₃₀O₄
MW: 286,41 g/mol
Point d'ébullition: 430 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 122…123 °C
Numéro MDL: MFCD00002746
Numéro CAS: 505-54-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 122 - 123 °C
Molar Mass 286.41 g/mol
Hill Formula C16H30O4
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité