Acide octadécanedioïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Octadecanedioic acid, 1,16-Hexadecanedicarboxylic acid, EMEROX 118
O0222-1G O0222-25G O0222-5G
TCIAO0222-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAO0222-1G TCIAO0222-25G TCIAO0222-5G
Acide octadécanedioïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide octadécanedioïque
Formule: C₁₈H₃₄O₄
MW: 314,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142369
Numéro CAS: 871-70-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cf8304d2bdcb41a5b39058f591605fb73db1190&vid=6cf8304d2bdcb41a5b39058f591605fb73db1190&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 127.0 deg-C
Solubility in hot Methanol within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité