Acide malonique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14731000EA 80 EUR InStock
EHERC14731000
Acide malonique
Acide malonique
Formule: C₃H₄O₄
MW: 104,06 g/mol
Point d'ébullition: 387 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136 °C
Densité: 1,669 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 172 °C
Numéro MDL: MFCD00002707
Numéro CAS: 141-82-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité