Acide succinique, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
20670.294EA 0 EUR InStock
20670.294
Acide succinique, GPR RECTAPUR®
Acide succinique
Formule: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118,09 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 182 °C
Densité: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 206 °C
Numéro MDL: MFCD00002789
Numéro CAS: 110-15-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09038
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/38/2300138.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité