L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide succinique
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: 1,4-Butanedioic acid
8268.1 8268.2
ROTH8268.1EA 0 EUR InStock
ROTH8268.1 ROTH8268.2
Acide succinique
Acide succinique
Formule: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118.09 g/mol
Point d'ébullition: 235
Point de fusion: 182
Densité: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 206
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002789
Numéro CAS: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
ONU: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité