Acide glutarique
Fournisseur: Molekula
MOLE30858763-500GEA 0 EUR InStock
MOLE30858763-500G
Acide glutarique
Acide glutarique
Formule: C₅H₈O₄
MW: 132,12 g/mol
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 98 °C
Densité: 1,43 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00004410
Numéro CAS: 110-94-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité