Acide adipique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Hexanedioc acid, 1,6-Hexanedioic acid
A13705.0B A13705.0G A13705.0I
A13705.0BEA 38.1 EUR InStock
A13705.0B A13705.0G A13705.0I
Acide adipique ≥99%
Adipic acid
Purity: 99% CAS No.: 124-04-9 Molecular Formula: HOOC(CH2)4COOH Formula Weight: 146.14 Flash Point: 196°(384°F) Odour: Odourless pH: 2.7 Melting Point: 151-155° Boiling Point: ca 205°/3mm Beilstein Reference: 1209788 Merck Reference: 14,162 MDL No.: MFCD00004420
Formule: HOOC(CH₂)₄COOH
MW: 146,14 g/mol
Point d'ébullition: ∼205 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 151…155 °C
Densité: 1.360
Point d'éclair: 196 °C (384 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004420
Numéro CAS: 124-04-9
EINECS: 204-673-3
Merck Index: 14,162
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58ac39e8ebd69527d91cb2d15a469a2a69506785&vid=ef907d9f9fd34903274c42b99d1d1ac1a8db6dce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité