Acide adipique, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, FCC, E355, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
1.00090.9029EA 0 EUR InStock
1.00090.9029
Acide adipique, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, FCC, E355, SAFC®
Acide adipique
Formule: HOOC(CH₂)₄COOH
MW: 146,14 g/mol
Point d'ébullition: 337 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 196 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00004420
Numéro CAS: 124-04-9
Merck Index: 13,00163
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/30/2300230.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité