Acide adipique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18650.1000EA 33.2 EUR InStock
8.18650.1000 8.18650.0100 8.18650.9999
Acide adipique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide adipique
Formule: HOOC(CH₂)₄COOH
MW: 146,14 g/mol
Point d'ébullition: 337 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 196 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00004420
Numéro CAS: 124-04-9
Merck Index: 13,00163
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/30/2300230.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point 151 - 154 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 330 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.097 hPa (18.5 °C)
Flash Point 196 °C
Density 1.360 g/cm3 (25 °C)
pH 2.7 (24.9 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 405 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité