Acide adipique
Fournisseur: Roth Carl
ROTH4475.1EA 31.5 EUR InStock
ROTH4475.1
Acide adipique
Acide adipique
Formule: HOOC(CH₂)₄COOH
MW: 146,14 g/mol
Point d'ébullition: 337 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 196 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00004420
Numéro CAS: 124-04-9
Merck Index: 13,00163
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/30/2300230.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité