Acide pimélique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Heptanedioic acid, 1,5-Pentanedicarboxylic acid, 1,7-Heptanedioic acid
A18495.14 A18495.22
A18495.14EA 35.6 EUR InStock
A18495.14 A18495.22
Acide pimélique ≥98%
Acide pimélique
Purity: 98+% CAS No.: 111-16-0 Molecular Formula: C7H12O4 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 102-106° Boiling Point: 212°/10mm Merck Reference: 14,7431 MDL No.: MFCD00004425
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 102…106 °C
Densité: 1.329
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004425
Numéro CAS: 111-16-0
EINECS: 203-840-8
Merck Index: 14,7431
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité