Acide subérique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO132815000EA 104 EUR InStock
ACRO132815000 ACRO132811000 ACRO132810025
Acide subérique 99%
Acide subérique
Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 141…144 °C
Point d'éclair: 203 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00004428
Numéro CAS: 505-48-6
Merck Index: 12,09031
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 144 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Elemental Analysis 6.22 to 7.02 % (N)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité