Acide subérique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14195530EA 78.2 EUR InStock
EHERC14195530
Acide subérique
Acide subérique
Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 361 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 139…142 °C
Densité: 1,354 g/cm³ (21 °C)
Numéro MDL: MFCD00004428
Numéro CAS: 505-48-6
Merck Index: 12,09031
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité