Suberate de diméthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Dimethyl octanedioate, 1,8-Octanedioic acid dimethyl ester, Suberic acid dimethyl ester
B22681.14 B22681.22
B22681.14EA 57.8 EUR InStock
B22681.14 B22681.22
Suberate de diméthyle ≥99%
Suberate de diméthyle
Purity: 99% CAS No.: 1732-09-8 Molecular Formula: CH3O2C(CH2)6CO2CH3 Formula Weight: 202.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 266-268° Beilstein Reference: 1780054 MDL No.: MFCD00008471
Formule: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Point d'ébullition: 266…268 °C
Point de fusion: –3.1 °C
Densité: 1.016
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008471
Numéro CAS: 1732-09-8
EINECS: 257-059-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité