Acide azélaïque
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14126200EA 74.4 EUR InStock
EHERC14126200
Acide azélaïque
Acide azélaïque
Formule: C₉H₁₆O₄
MW: 188,22 g/mol
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 106 °C
Densité: 1,0287 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 215 °C
Numéro MDL: MFCD00004432
Numéro CAS: 123-99-9
Merck Index: 13,00908
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité