di-Potassium oxalate monohydraté 99.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acide oxalique sel de potassium monohydratéPotassium oxalate monohydratéOxalate de dipotassium monohydraté
26887.293EA 109 EUR InStock
26887.293
di-Potassium oxalate monohydraté 99.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
di-Potassium oxalate monohydraté
Formule: (COOK)₂·H₂O
MW: 184,23 g/mol
Point de fusion: 356 °C
Densité: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150033
Numéro CAS: 6487-48-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07820
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5 - 101.0 %
pH (20°C; 5 %) 7.0 - 8.5
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité