di-Sodium oxalate ≥99.5% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
41759.30 41759.A1 41759.18
41759.30EA 84 EUR InStock
41759.30 41759.A1 41759.18
di-Sodium oxalate ≥99.5% ACS
di-Sodium oxalate
Purity: 99.5+% CAS No.: 62-76-0 Molecular Formula: Na2C2O4 Formula Weight: 134.00 Physical Form: Powder Density: 2.340 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 250-270° dec. Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Beilstein Reference: 3631622 Merck Reference: 14,8650 MDL No.: MFCD00012465
Formule: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Point de fusion: 250…270 °C (dec.)
Densité: 2.340
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012465
Numéro CAS: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 14,8650
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité