di-Sodium oxalate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Oxalate de disodium
A11648.22EA 35.4 EUR InStock
A11648.22 A11648.0E A11648.36
di-Sodium oxalate ≥99%
di-Sodium oxalate
Formule: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Point de fusion: ∼ 250…270 °C (déc.)
Densité: 2,340
Numéro MDL: MFCD00012465
Numéro CAS: 62-76-0
Merck Index: 13,08723
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité