di-Sodium oxalate, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06557.0250 1.06557.1000
1.06557.0250EA 107 EUR InStock
1.06557.0250 1.06557.1000
di-Sodium oxalate, EMSURE® pour analyses, Supelco®
di-Sodium oxalate
Formule: Na₂C₂O₄
Point de fusion: 250…270 °C
Densité: 2.27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012465
Numéro CAS: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 37 g/l (20 °C)
Melting Point 250 - 270 °C (decomposition)
Molar Mass 134 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.27 g/cm3 (20 °C)
pH 8 (30 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité