di-Sodium oxalate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Oxalate de disodium
27977.267EA 129 EUR InStock
27977.267
di-Sodium oxalate ≥99%, GPR RECTAPUR®
di-Sodium oxalate
Formule: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Point de fusion: 250…270 °C
Densité: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012465
Numéro CAS: 62-76-0
Merck Index: 12,08795
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité