di-Sodium oxalate ≥99.5% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Oxalate de disodium
223433-500GEA 160 EUR InStock
223433-500G 223433-100G
di-Sodium oxalate ≥99.5% ACS, Fluka™
di-Sodium oxalate
Formule: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Point de fusion: 250-270 °C
Densité: 2,340 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012465
Numéro CAS: 62-76-0
Merck Index: 13,08723
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay Min. 99.50 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.01 %
Indifference complying
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.002 %
Reaction against H₂SO₄ complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité