L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Barium oxalate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Waarschuwing
13009.06 13009.14 13009.22
13009.06EA 68.9 EUR InStock
13009.06 13009.14 13009.22
Barium oxalate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Barium oxalate
Purity: 99.999% CAS No.: 516-02-9 Molecular Formula: C2BaO4 Formula Weight: 225.36 Physical Form: Powder Density: 2.658 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 400° dec. Merck Reference: 14,985 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00054429
Formule: C₂BaO₄
MW: 225.35 g/mol
Point de fusion: 400 °C (ontbinding)
Densité: 2.658
Température de stockage: Kamertemperatuur
Numéro MDL: MFCD00054429
Numéro CAS: 516-02-9
EINECS: 208-216-9
ONU: 1564
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,985
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité