di-Ammonium oxalate
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Ammonium oxalate, Oxalic acid ammonium salt, Ammonium ethanedioate
4266.1 4266.2
ROTH4266.1EA 64.9 EUR InStock
ROTH4266.1 ROTH4266.2
di-Ammonium oxalate
di-Ammonium oxalate
Formule: C₂H₈N₂O₄
MW: 124,1 g/mol
Point de fusion: 70 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013308
Numéro CAS: 1113-38-8
EINECS: 214-202-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00571
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité