Hematin (à partir de sang de porc) iron-containing porphyrin
Fournisseur: Abcam
ABCAAB146273-1EA 145 EUR InStock
ABCAAB146273-1
Hematin (à partir de sang de porc) iron-containing porphyrin
Hematin
Iron-containing porphyrin, used in a study to test in vitro activities of Rx-01 oxazolidinones against hospital and community pathogens.
Attention: Store under desiccating conditions, The product can be stored for up to 12 months.
Formule: C₃₄H₃₃FeN₄O₅
MW: 633,49 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011615
Numéro CAS: 15489-90-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité