tri-Potassium citrate monohydraté ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
45038.36 45038.0E
45038.36EA 36.9 EUR InStock
45038.36 45038.0E
tri-Potassium citrate monohydraté ≥97%
tri-Potassium citrate monohydraté
Purity: 97% CAS No.: 6100-05-6 Molecular Formula: K3C6H5O7.H2O Formula Weight: 324.42 (306.41anhy) Physical Form: Lump/granular Density: 1.98 Melting Point: 230° dec. Merck Reference: 14,7623 MDL No.: MFCD00150442
Formule: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Point de fusion: 230 °C (dec.)
Densité: 1.98
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150442
Numéro CAS: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Merck Index: 14,7623
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité